主要文件
T6788
C-Flex®管路
I.D. × O.D. 3/8 in. × 1/2 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105108
NACRES:
NB.35
包装
roll of 25 feet
制造商/商品名称
C-Flex
内径 × 外径
3/8 in. × 1/2 in.
壁尺寸
1/16 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用:需要高性能和长寿命的通用实验室用途。
特性:优异的拉伸强度和撕裂强度、良好的生物相容性、优异的化学耐受性、低透气性以及光滑的表面。不透明白色。
认证:树脂满足USP VI类要求。管道是按照GMP要求制造的。
温度范围:–50至275°F (–45至135°C)
灭菌:用高压、环氧乙烷或伽马射线照射。
法律信息
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)