Merck
T6641
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl-D-(+)-mannitol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H62O6Si6
CAS号:
分子量:
615.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[Si](C)(C)OCC(O[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C(CO[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves