Merck
T6269
Sigma-Aldrich
联邻甲苯胺 二盐酸盐
≥97%
别名:
3,3′-二甲基联苯胺 二盐酸盐, 4,4′-Bianisidine 二盐酸盐, 4,4′-二氨基-3,3′-二甲基联苯 二盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-C6H3(CH3)-4-NH2]2 · 2HCl
CAS号:
分子量:
285.21
Beilstein:
3713238
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
≥97%
颜色
white to light yellow
SMILES字符串
Cl.Cl.Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2.2ClH/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
InChI key
LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于检测金和水中游离氯的高灵敏度比色试剂。
警告
可能致癌。
可比产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)