Merck
T5784
Sigma-Aldrich
Tripetroselaidin
≥99%
别名:
Glyceryl trielaidate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C57H104O6
CAS号:
分子量:
885.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
方案
≥99%
表单
solid
官能团
ester
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCC\C=C\CCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCC\C=C\CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCC\C=C\CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h34-39,54H,4-33,40-53H2,1-3H3/b37-34+,38-35+,39-36+
InChI key
SEMJUQWPYRYUOY-GMHCBVOVSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)