方案
≥90%
溶解性
H2O: soluble, clear to slightly hazy
适用性
suitable for photographic applications
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
InChI key
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
直链磷酸盐
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1