Merck
T4758
Sigma-Aldrich
二十四烷
~99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)22CH3
CAS号:
分子量:
338.65
Beilstein:
1758462
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
~99%
bp
391 °C (lit.)
mp
49-52 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
InChI 密鑰
POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3