Merck
T4250
Sigma-Aldrich
1,1,4,4-四苯基-1,3-丁二烯
≥99%
别名:
TPB
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2C=CHCH=C(C6H5)2
CAS号:
分子量:
358.47
Beilstein:
1914229
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
≥99%
mp
207-209 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
c1ccc(cc1)\C(=C\C=C(/c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H22/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-22H
InChI 密鑰
KLCLIOISYBHYDZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
作为闪烁试剂。
取代透過
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)