形狀
powder blend
技術
electrophoresis: suitable
雜質
DNase, RNase and NICKase, none detected
pH值
8.1-8.5 (25 °C, 5 ×)
溶解度
water: 85.1 g/L, clear, colorless
適合性
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
應用
diagnostic assay manufacturing
SMILES 字串
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
InChI 密鑰
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
它可用于以下研究:
- 作为通过十二烷基硫酸钠-孔梯度电泳评估卵白蛋白、抗生物素蛋白和胎球蛋白糖蛋白分子量的缓冲系统。
- 用于淀粉凝胶中的血红蛋白电泳。
- 制备用于快速测定DNA序列的缓冲液浓度梯度凝胶。
将TBE储存浓缩溶液稀释到1×TBE电泳缓冲液,生成的缓冲液含有89mM Tris-硼酸和2mM EDTA,pH8.3。 5X或10X储存液也可以加入丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺储存液,用来制成PAGE胶。 为了达到最大的分辨率,推荐电压小于5V/cm(电极单元间距离)。
包裝
準備報告
重構
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
实验方案
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.