Merck
T3524
Sigma-Aldrich
4-(2-Thiazolylazo)resorcinol
别名:
2-(2,4-Dihydroxyphenylazo)thiazole, TAR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7N3O2S
CAS号:
分子量:
221.24
Beilstein:
204257
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
mp
211 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc(\N=N\c2nccs2)c(O)c1
InChI
1S/C9H7N3O2S/c13-6-1-2-7(8(14)5-6)11-12-9-10-3-4-15-9/h1-5,13-14H/b12-11+
InChI 密鑰
SHNIKUXMZFPPCS-VAWYXSNFSA-N