Merck
T3512
Sigma-Aldrich
Thymidine 3′-monophosphate sodium salt
99% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14N2O8PNa
分子量:
344.19
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
化驗
99% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C1N([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](CP(O)(O)=O)C2)C=C(C)C(N1)=O.[CH4]
InChI
1S/C10H15N2O8P.Na.H/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(7(4-13)19-8)20-21(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
InChI 密鑰
KTAXSUHEUYNIOC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
準備報告
Enzymatically prepared.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3