Merck
T3445
Sigma-Aldrich
TFLZn potassium salt
≥90% (TLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H15KN2O5S
分子量:
410.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
化驗
≥90% (TLC)
顏色
tan
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[K+].COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(cc2)C([O-])=O)c3nc(C)ccc3c1
InChI
1S/C18H16N2O5S.K/c1-11-3-4-13-9-14(25-2)10-16(17(13)19-11)20-26(23,24)15-7-5-12(6-8-15)18(21)22;/h3-10,20H,1-2H3,(H,21,22);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
YNGNXRJCOYOGHQ-UHFFFAOYSA-M
生化/生理作用
May be used to measure intracellular Zn++ levels
注意
Protect from light
分析報告
The TFLZn-Zn complex is fluorescent, with an excitation at 380 nm and emission at 510 nm.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3