Merck
T321080
Sigma-Aldrich
DMT-dT-CPG column
pore size 500 Å, 0.2 μmol, configured for PerkinElmer
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
孔徑
500 Å
容量
≥99 % (Coupling Efficiency)
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
相容性
configured for PerkinElmer
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2C3=NC(C)(C)CO3
InChI
1S/C18H19NO/c1-13-8-10-14(11-9-13)15-6-4-5-7-16(15)17-19-18(2,3)12-20-17/h4-11H,12H2,1-3H3
InChI 密鑰
JUNZDJNCZJUDRU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3