Merck
T2532
Sigma-Aldrich
D-三乙酰半乳糖烯
≥90%
别名:
3,4,6-O-三乙酰基-D-半乳糖烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H16O7
CAS号:
分子量:
272.25
Beilstein:
90782
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥90%
mp
34-38 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C12H16O7/c1-7(13)17-6-11-12(19-9(3)15)10(4-5-16-11)18-8(2)14/h4-5,10-12H,6H2,1-3H3/t10-,11-,12-/m1/s1
InChI 密鑰
LLPWGHLVUPBSLP-IJLUTSLNSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)