克隆
22221, monoclonal
表单
lyophilized powder
种属反应性
human
技术
immunocytochemistry: 8-25 μg/mL using immersion fixed human peripheral blood lymphocytes
microarray: suitable
neutralization: suitable
同位素/亚型
IgG2a
UniProt登记号
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TNF(7124)
一般描述
肿瘤坏死因子超家族 (TNFSF) 包括至少 19 种通过蛋白水解产生的可溶性形式的跨膜蛋白。TNF 的生物学效应由 I 类型或 II 类型受体介导。广泛存在于所有细胞中的 I 型受体,而 II 型受体仅在免疫系统细胞(单核细胞、巨噬细胞、朗格汉斯细胞)和内皮细胞中表达。TNFSF 的受体如 TNFRⅠ 和 Fas 有自己的死亡结构域激活细胞凋亡。其他受体如 TNFR II 没有死亡结构域,利用 TNF 相关因子 (TRAFs) 激活细胞内信号。TNFR II 激活 NF-κB 通过激活 NIK 途径。单克隆抗肿瘤坏死因子受体 Ⅱ 抗体识别人 TNFRⅡ。
特异性
该抗体可中和重组人 TNF RII 的生物效应。不与 TNF RI 中和或交叉反应。
免疫原
重组人肿瘤坏死因子受体 Ⅱ,在 大肠杆菌中表达 。
应用
抗肿瘤坏死因子受体 Ⅱ 抗体可用于免疫细胞化学检测,工作浓度为 8-25μg/ml,使用人外周血淋巴细胞。该抗体适用于中和试验和蛋白质芯片。使用人 CD8 T 细胞将该抗体用于流式细胞术。
外形
在含有碳水化合物的磷酸盐缓冲盐水中从 0.2 μm 过滤溶液冻干。
制备说明
使用蛋白 A 纯化
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)