Merck
T1507
Sigma-Aldrich
Tyr-Tyr-Tyr Methyl ester
≥98% (TLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H31N3O7
CAS号:
分子量:
521.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
product name
Tyr-Tyr-Tyr Methyl ester,
化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
應用
peptide synthesis
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(N)Cc3ccc(O)cc3
InChI
1S/C28H31N3O7/c1-38-28(37)25(16-19-6-12-22(34)13-7-19)31-27(36)24(15-18-4-10-21(33)11-5-18)30-26(35)23(29)14-17-2-8-20(32)9-3-17/h2-13,23-25,32-34H,14-16,29H2,1H3,(H,30,35)(H,31,36)
InChI 密鑰
UXCUYXDJYCOPDL-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3