Merck
T1128
Sigma-Aldrich
L-酪氨酸叔丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H4CH2CH(NH2)COOC(CH3)3
CAS号:
分子量:
237.29
Beilstein:
2696011
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)11(14)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11,15H,8,14H2,1-3H3/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
DIGHFXIWRPMGSA-NSHDSACASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3