Merck
T1017
Sigma-Aldrich
Trimethylsilylglycerol
liquid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H32O3Si3
CAS号:
分子量:
308.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
表单
liquid
颜色
clear colorless
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[Si](C)(C)OCC(CO[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)