方案
≥98%
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+/m0/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-OMMKOOBNSA-N
一般描述
A rare sugar alcohol (polyol).
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2