主要文件
SYNF710010YH
Synthware glass graduated cylinder
borosilicate glass 3.3, round base, capacity 10 mL
别名:
Synthware F710010YH
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass 3.3
round base
特点
class A
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Kemtech F710010YH
容量
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Graduated Cylinder, Round Base (Class A) 10mL, Boro 3.3
应用
kemetch; synthware; GRADUATED CYLINGER; class a
特点和优势
Organic Chemistry
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)