Merck
SRP6267
Sigma-Aldrich
C-reactive/CRP 人
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
别名:
C-reactive protein, CRP, PTX1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
生物源
human
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
籤條
6-His tagged (C-terminus)
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized powder
分子量
calculated mol wt 24 kDa
observed mol wt 26 kDa (DTT-reduced. Phe17 is the predicted N-terminus.)
包裝
pkg of 100 μg
雜質
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... CRP(1401)
一般說明
C 反应蛋白(CRP)是五聚蛋白家族的一员,具有环状五聚体结构。人CRP 基因编码一个由 224 个氨基酸组成的前体。成熟的人 CRP 蛋白包含206个非共价键连接形成五聚体的氨基酸。人 CRP 与小鼠和大鼠的氨基酸序列的同源性分别为 71% 和 64%。
生化/生理作用
由肝细胞合成的CRP是人体内一种主要的急性期血清蛋白。IL6、IL1 和糖皮质激素是 CRP 基因的主要诱导物。CRP 的生理角色是与死亡或垂死细胞(和某些类型的细菌)表面表达的磷酸胆碱结合,从而激活补体系统。CRP 与微生物和受损细胞上的磷酸胆碱结合,并增强巨噬细胞的吞噬作用。因此,CRP 参与坏死和凋亡细胞的清除。有研究表明,人体内高水平的 CRP 与心血管疾病风险增加相关。
外觀
用PBS 中0.22μm过滤溶液冻干。冻干前一般加入 5-8% 甘露醇或海藻糖作为保护剂。
重構
打开前离心小瓶。用无菌 PBS (pH 值为 7.4) 重建至 50μg/ mL 的浓度。避免涡旋。该溶液可在 2-8°C 下储存长达 1 个月。对于长期存储,建议储存温度为 -20°C。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
C-reactive protein attenuates endothelial progenitor cell survival, differentiation, and function: further evidence of a mechanistic link between C-reactive protein and cardiovascular disease.
Verma S
Circulation, 109, 2058-2067 (2004)
Yeongseok Jang et al.
Nanoscale, 12(18), 9980-9990 (2020-03-05)
We present multiple-bent multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) that enable the picomolar detection of C-reactive protein (CRP), which is considered to be a promising biomarker for various diseases. The MWCNTs were grown via chemical vapor deposition repeating the asymmetric catalytic CNT
Function of C-reactive protein
Du Clos TW
Annals of Medicine, 32, 274-278 (2000)
Human C-reactive protein: expression, structure, and function.
Volanakis JE
Molecular Immunology, 38, 189-197 (2001)