主要文件
SRP6255
Sigma-Aldrich
VEGF-B 人
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
别名:
VEGFB, VEGFL, VRF
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
生物源
human
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
籤條
6-His tagged (C-terminus)
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized powder
分子量
calculated mol wt 20.2 kDa
observed mol wt 15-18 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Arg 22 is the predicted N-terminus.)
observed mol wt 33-35 kDa
包裝
pkg of 10 μg
雜質
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... VEGF-B(7423)
一般說明
VEGFB(血管内皮生长因子 B)由人类染色体 11q13 的基因编码。编码的蛋白是 VEGF 家族 7 个成员之一,其中还包括 VEGF-A、VEGF-C、VEGF-D、VEGF-E、VEGF-F 和 PIGF(胎盘生长因子)。所有这些成员都含有一个共同的 VEGF 同源结构域。该结构域形成了核心区域,并包含由 8 个不变的半胱氨酸残基组成的胱氨酸结基序。1995 年发现的 VEGFB 在成人心肌、骨骼肌和胰腺中高表达。该基因含有 7 个外显子,选择性剪接可合成 VEGF-B167 和 VEGF-B186 两种亚型,分子量分别为 21 kDa 和 32 kDa。这些亚型显示不同级别表达水平,其中主要表达的亚型是 VEGF-B167。
生化/生理作用
VEGFB(血管内皮生长因子 B)作用于受体 VEGFR-1(VEGF 受体)和 NRP-1(神经纤毛蛋白)。这种蛋白可诱导冠状动脉血管生长和心肌肥大,从而保护心脏免受缺血性损伤和心力衰竭。可能在代谢功能中起角色,因为它在能量代谢高度活跃的组织中显示高表达水平。VEGFB 也被认为与神经保护有关。这种蛋白参与胎儿血管生成,对内皮细胞 (EC) 起到有丝分裂原的作用,对多种类型的细胞如神经元、血管细胞和肌细胞起到存活因子的作用。
外觀
在PBS 中从 0.22 μm 过滤溶液冻干。通常在冻干前加入5-8%甘露醇或海藻糖作为保护剂。
重構
打开前离心小瓶。用无菌 PBS (pH 值为 7.4) 复溶至 50μg/ mL 的浓度。切勿涡旋。该溶液可在 2-8°C 下储存长达 1 个月。对于长期存储,建议储存温度为 -20°C。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Roles of vascular endothelial growth factor in amyotrophic lateral sclerosis.
Pronto-Laborinho AC et al
BioMed Research International, 2014, 947513-947513 (2014)
Vascular endothelial growth factor-B in physiology and disease.
Bry M et al
Physiological Reviews, 94(3), 779-794 (2014)
Vascular endothelial growth factor and angiogenesis.
Hoeben A et al
Pharmacological Reviews, 56(4), 549-580 (2004)