主要文件
SRP4693
Sigma-Aldrich
载脂蛋白 A-I 人
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC)
别名:
APOA1, Apo-AI, C117399, MGC117399, 载脂蛋白 A-I
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.32
生物来源
human
重组
expressed in E. coli
方案
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
表单
lyophilized
分子量
~28 kDa
包装
pkg of 100 μg
储存条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
杂质
endotoxin, tested
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... ApoA1(335)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
ApoA-I仅存在于HDL中,具有捕获和溶解游离胆固醇的独特能力。这种apoA-I能力使高密度脂蛋白能够清除多余的外周胆固醇,并将其返回肝脏循环和排泄。这个过程被称为胆固醇逆向转运,可以抑制动脉粥样硬化的发生。因此,HDL也被称为“好胆固醇”。apoA-I的治疗潜力最近已经在急性冠脉综合征患者中进行了评估,使用的是apoA-I自然变异的重组形式(称为apoA-I Milano)。重组正常apoA-I的可用性有助于进一步研究apoA-I在预防动脉粥样硬化血管疾病方面的潜力。
ApoA-I(载脂蛋白 A-I)是一种 29.0 kDa 的蛋白质,在肝脏和肠道中产生,并作为新生高密度脂蛋白 (HDL) 颗粒的主要成分分泌。 重组人 ApoA-I 是由 244 个氨基酸残基组成的 28.2 kDa 蛋白。
应用
载脂蛋白 A-I 人已用于胆固醇外流试验。
生化/生理作用
ApoA-I(载脂蛋白 A-I)仅存在于 HDL(高密度脂蛋白)中,具有独特的捕获和溶解游离胆固醇的能力。这种 apoA-I 能力使 HDL 能够清除多余的外周胆固醇,并将其返回肝脏进行再循环和排泄。这一过程被称为胆固醇逆向转运,被认为可以抑制动脉粥样硬化的形成。因此 HDL 也被称为“好胆固醇”。最近在急性冠状动脉综合征患者中评估了 apoA-I 的治疗潜力,使用了天然存在的 apoA-I 变体的重组形式(称为 apoA-I Milano)。重组正常 apoA-I 的可用性有助于进一步研究 apoA-I 在预防动脉粥样硬化性血管疾病中的潜在作用。血清 apoA-I 级别的变化可作为非转移性鼻咽癌的预后指标。血浆中低水平的 apoA-I 与高同型半胱氨酸血症相关。
外形
无菌过滤并冻干,无添加剂。
制备说明
打开样品瓶之前需离心。避免反复冻融。
重悬
用水复溶至 0.1-1.0 mg/mL 浓度。然后将该溶液稀释于其他水性缓冲液中,4℃ 保存 1 周或 –20℃ 备用。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Targeted inactivation of hepatic Abca1 causes profound hypoalphalipoproteinemia and kidney hypercatabolism of apoA-I.
Timmins JM
The Journal of Clinical Investigation, 115, 1333-1342 (2005)
Huairui Shi et al.
Scientific reports, 6, 20154-20154 (2016-01-30)
Lanatoside C's impact on atherosclerosis is poorly understood. The present study was conducted to determine whether lanatoside C affects the development of atherosclerosis in apolipoprotein E-deficient (ApoE(-/-)) mice. ApoE(-/-) mice were administered either phosphate-buffered saline (PBS) containing 0.1% DMSO (the
Hyperhomocysteinemia is associated with decreased apolipoprotein AI levels in normal healthy people.
Wang Y, et al.
BMC Cardiovascular Disorders, 16, 10-10 (2016)
Centripetal cholesterol flux to the liver is dictated by events in the peripheral organs and not by the plasma high density lipoprotein or apolipoprotein A-I concentration.
Jolley CD, et al.
Journal of Lipid Research, 39, 2143-2149 (1998)
Scavenger receptor class B type I as a mediator of cellular cholesterol efflux to lipoproteins and phospholipid acceptors.
Jian B
The Journal of Biological Chemistry, 273, 5599-5606 (1998)