SML3800
Selumetinib
≥98% (HPLC)
别名:
5-((4-Bromo-2-chlorophenyl)amino)-4-fluoro-N-(2-hydroxyethoxy)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxamide, 6-(4-Bromo-2-chloro-phenylamino)-7-fluoro-3-methyl-3H-benzoimidazole-5-carboxylic acid (2-hydroxy-ethoxy)-amide, ARRY 142886, ARRY-142886, ARRY142886, AZD 6244, AZD-6244, AZD6244
About This Item
推荐产品
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Fc1c2nc[n](c2cc(c1Nc3c(cc(cc3)Br)Cl)C(=O)NOCCO)C
InChI
1S/C17H15BrClFN4O3/c1-24-8-21-16-13(24)7-10(17(26)23-27-5-4-25)15(14(16)20)22-12-3-2-9(18)6-11(12)19/h2-3,6-8,22,25H,4-5H2,1H3,(H,23,26)
InChI key
CYOHGALHFOKKQC-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
靶器官
Gastrointestinal tract,Eyes,Urinary tract
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)