SML3563
Complex 1 probe BAY-179
≥98% (HPLC)
别名:
2-(1-((1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl)methyl)piperidin-4-yl)-4-(benzofuran-2-yl)thiazole, 2-({4-[4-(1-Benzofuran-2-yl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidin-1-yl}methyl)-1H-imidazo[4,5-b]-pyridine, 8-((4-(4-(7-Oxa-bicyclo[4.3.0]nona-1,3,5,8-tetraen-8-yl)-thiazol-2-yl)-piperidin-1-yl)-methyl)-2,7,9-triaza-bicyclo[4.3.0]nona-1(6),2,4,8-tetraene, BAY-179
About This Item
推荐产品
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C12=C(C=CC=N2)NC(CN3CCC(CC3)C4=NC(C5=CC6=CC=CC=C6O5)=CS4)=N1
InChI
1S/C23H21N5OS/c1-2-6-19-16(4-1)12-20(29-19)18-14-30-23(26-18)15-7-10-28(11-8-15)13-21-25-17-5-3-9-24-22(17)27-21/h1-6,9,12,14-15H,7-8,10-11,13H2,(H,24,25,27)
InChI key
JOCPQSJABURDDD-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)