SML3117
N-Desethyl sunitinib hydrochloride
≥98% (HPLC)
别名:
5-(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydroindol-(3Z)-ylidenemethyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid (2-ethylaminoethyl)amide hydrochloride, N-Desethylsunitinib hydrochloride, N-[2-(Ethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide hydrochloride, SU 12662 hydrochloride, SU12662 hydrochloride
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C20H23FN4O2/c1-4-22-7-8-23-20(27)18-11(2)17(24-12(18)3)10-15-14-9-13(21)5-6-16(14)25-19(15)26/h5-6,9-10,22,24H,4,7-8H2,1-3H3,(H,23,27)(H,25,26)/b15-10-
InChI 密鑰
LIZNIAKSBJKPQC-GDNBJRDFSA-N
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
標靶器官
blood vessel,Bone marrow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3