SML3043
XL188
≥98% (HPLC)
别名:
((R)-N-(3-((4-hydroxy-1-(3-phenylbutanoyl)piperidin-4-yl)methyl)-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-7-yl)-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propanamide, N-[3,4-Dihydro-3-[[4-hydroxy-1-[(3R)-1-oxo-3-phenylbutyl]-4-piperidinyl]methyl]-4-oxo-7-quinazolinyl]-4-methyl-1-piperazinepropanamide, XL-188
About This Item
推荐产品
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=C1N(CC2(O)CCN(C(C[C@@H](C)C3=CC=CC=C3)=O)CC2)C=NC4=CC(NC(CCN5CCN(C)CC5)=O)=CC=C41
InChI
1S/C32H42N6O4/c1-24(25-6-4-3-5-7-25)20-30(40)37-14-11-32(42,12-15-37)22-38-23-33-28-21-26(8-9-27(28)31(38)41)34-29(39)10-13-36-18-16-35(2)17-19-36/h3-9,21,23-24,42H,10-20,22H2,1-2H3,(H,34,39)/t24-/m1/s1
InChI key
QLBYDWATOPNXBG-XMMPIXPASA-N
生化/生理作用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)