化驗
≥98% (HPLC)
形狀
oil
光學活性
[α]/D +20 to +25°, c = 1 in chloroform-d
顏色
colorless to yellow
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
FC(F)(COc2ccccc2)\C=C\C1C(CC(C1C\C=C\CCCC(=O)OC(C)C)O)O
InChI
1S/C25H34F2O5/c1-18(2)32-24(30)13-9-4-3-8-12-20-21(23(29)16-22(20)28)14-15-25(26,27)17-31-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,14-15,18,20-23,28-29H,4,9,12-13,16-17H2,1-2H3/b8-3+,15-14+
InChI 密鑰
WSNODXPBBALQOF-ZHDUIJGQSA-N
生化/生理作用
他氟前列素是一种降低眼内压的前列腺素F2α激动剂,用于青光眼的治疗。它对他氟前列腺素(FP)受体PGF2α具有高亲和力和选择性。他氟前列素被认为可通过增加房水流出而降低眼内压(IOP)。他氟前列素是一种前体药物。活性代谢物是游离酸。
前列腺素F2α激动剂;抗青光眼药
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)