主要文件
SML2509
Sigma-Aldrich
Fenticonazole Nitrate
别名:
Fenticonazole nitrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H21Cl2N3O4S
CAS号:
分子量:
518.41
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
表单
powder
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
S(c2ccc(cc2)COC(C[n]4cncc4)c3c(cc(cc3)Cl)Cl)c1ccccc1.[N+](=O)([O-])O
InChI
1S/C24H20Cl2N2OS.HNO3/c25-19-8-11-22(23(26)14-19)24(15-28-13-12-27-17-28)29-16-18-6-9-21(10-7-18)30-20-4-2-1-3-5-20;2-1(3)4/h1-14,17,24H,15-16H2;(H,2,3,4)
InChI key
FJNRUWDGCVDXLU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
Fenticonazole is an imidazole antifungal drug.
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)