Merck
SML1800
Sigma-Aldrich
JK-2
≥90% (NMR)
别名:
2-(苯基膦硫酰氨基)-3-苯基丙酸锂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H14NO3PS · 2Li
分子量:
333.20
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥90% (NMR)
表单
powder
储存条件
desiccated
protect from light
颜色
white to beige
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
S=P(C1=CC=CC=C1)([O-])NC(C([O-])=O)CC2=CC=CC=C2.[Li+].[Li+]
InChI
1S/C15H16NO3PS.2Li/c17-15(18)14(11-12-7-3-1-4-8-12)16-20(19,21)13-9-5-2-6-10-13;;/h1-10,14H,11H2,(H,17,18)(H2,16,19,21);;/q;2*+1/p-2
InChI key
JYJXLPYKDMREAV-UHFFFAOYSA-L
生化/生理作用
JK-2是一种以硫代磷酸酯为基础的硫化氢供体。
JK-2是一种以硫代磷酸酯为基础的硫化氢供体,在酸性pH条件下,质子化诱导的分子内环化反应大大加速了硫化氢的释放([H2S]/时间/pH = 94 μM /4.5分钟/pH 5.0、84 μM/4.5分钟/pH 6.0、36 μM/90分钟/pH 7.4、21 μM/90分钟/pH 8.0;在0分钟时[JK-2] = 100 μM),在缓冲液和细胞中的硫化氢生成方面优于GY4137(<5 μM H2S/90分钟/pH 5.0-8.0),在H9c2和HeLa培养基中可达400 μM而不表现出细胞毒性。 JK-2可保护H9c2大鼠成肌细胞免受缺氧/复氧(A/R;1小时2%O2,然后用400 μM H2O2复氧处理6小时 )处理的影响(含或不含25 μM Jk-2的存活率分别为100%和60%),同时 体内可有效减少小鼠心肌缺血再灌注(MI/R)损伤后每单位危险区域的梗塞面积(INF/AAR)(以50 μg/kg和100 μg/kg分别进行心内注射,INF/AAR分别减少55%和56%)。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)