主要文件
SML1778
Sigma-Aldrich
SR0987
≥98% (HPLC)
别名:
2-氯-N-(4-(1,1,1,3,3,3-六氟-2-羟基-2-丙烷基)苯基)苯甲酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H10ClF6NO2
分子量:
397.70
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
储存温度
−20°C
SMILES字符串
FC(F)(F)C(O)(C(F)(F)F)c1ccc(cc1)NC(=O)c2c(cccc2)Cl
InChI key
IZVBONMVWLTLNT-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
SR0987 是一种可渗透细胞的 SR1078 类似物,通过靶向 T 细胞特异性视黄酸受体相关的孤儿受体 ROR?t(在基于细胞的报告基因分析中 EC50 值约为 800 nM),对激动剂的效力提高了约 6 倍。RORγt 配体结合结构域(LBD)。除了上调 RORγt 靶基因 IL17A 的表达外,SR0987 还通过未知的机制在离体分化的鼠 TH17 细胞,PMA/离子载体刺激的人 Jurkat T 细胞和小鼠 EL4 T 淋巴细胞。
SR0987 是可渗透细胞的 SR1078 类似物,激动剂效价提高了约 6 倍。
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)