Merck
SML1510
Sigma-Aldrich
SR9238
≥98% (HPLC)
别名:
5-((2,4,6-三甲基-N-((3 ′-(甲基磺酰基)-[1,1 ′-联苯] -4-基)甲基)苯磺酰胺基)甲基]呋喃乙基-2-羧酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H33NO7S2
分子量:
595.73
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
2-8°C
生化/生理作用
SR9238是一种肝脏选择性LXR反向激动剂,对LXRα和LXRβ均具有高效力,对于LXRα的IC50为214 nM,对于LXRβ为43 nM。 代谢综合症通常伴有肝脏问题,例如脂肪肝(非酒精性肝硬脂病),其与脂肪生成增加有关。 肝X受体 α 和 β (LXRα和LXRβ)可通过增加脂肪生成酶基因的转录来诱导脂肪生成,因此LXR拮抗剂有望应用于脂肪肝中。 在非酒精性肝脂肪变性的小鼠模型中,SR9238可减少脂肪形成基因的表达,并抑制肝脏脂肪的生成、炎症、以及肝脂质的蓄积。在另一项研究中,它也可有效减少肝纤维化。 另外,在饮食诱发的肥胖小鼠中,SR9238可抑制血浆胆固醇的水平。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Grace Ampem et al.
Cell and tissue research, 378(1), 81-96 (2019-04-24)
Self-renewal of macrophages is important for the healthy development and replenishment of tissue-resident macrophage pools. How this mechanism is controlled by endocrine signals is still largely unexplored. Here, we show that the endocrine disruptor bisphenol A (BPA) increases macrophage self-renewal.