SML1442
(Z-LL)2 Ketone
≥98% (HPLC)
别名:
(Z-Leu-Leu-NHCH2)2CO, 1,3-Di-(N-Carboxybenzoyl-L-leucyl-L-leucyl)amino Acetone, 2,2′-(2-Oxo-1,3-propanediyl)bis[N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-leucyl-L-leucinamide
About This Item
推荐产品
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to light yellow
运输
wet ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CC(C)C)C(NCC(CNC([C@H](CC(C)C)NC([C@H](CC(C)C)NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)=O)=O)=O)=O)=O)OCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C43H64N6O9/c1-27(2)19-34(46-40(53)36(21-29(5)6)48-42(55)57-25-31-15-11-9-12-16-31)38(51)44-23-33(50)24-45-39(52)35(20-28(3)4)47-41(54)37(22-30(7)8)49-43(56)58-26-32-17-13-10-14-18-32/h9-18,27-30,34-37H,19-26H2,1-8H3,(H,44,51)(H,45,52)(H,46,53)(H,47,54)(H,48,55)(H,49,56)/t34-,35-,36-,37-/m0/s1
InChI key
JTVCWQUNPMKMER-BQYLNSIHSA-N
生化/生理作用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3