Merck
SML1323
Sigma-Aldrich
NU6140
≥98% (HPLC)
别名:
4-[[[6-(环己基甲氧基)-9H-嘌呤-2-基]氨基] -N,N-二乙基苯甲酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H30N6O2
分子量:
422.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(N(CC)CC)C1=CC=C(NC2=NC(NC=N3)=C3C(OCC4CCCCC4)=N2)C=C1
InChI
1S/C23H30N6O2/c1-3-29(4-2)22(30)17-10-12-18(13-11-17)26-23-27-20-19(24-15-25-20)21(28-23)31-14-16-8-6-5-7-9-16/h10-13,15-16H,3-9,14H2,1-2H3,(H2,24,25,26,27,28)
InChI 密鑰
XHEQSRJCJTWWAH-UHFFFAOYSA-N
應用
NU6140 已用于研究其对转录因子 NANOG、OCT4(有机阳离子/肉碱转运蛋白 4)和 SOX2(SRY-box 2)的作用,这些因子参与人类胚胎干(hES)细胞和胚胎癌衍生(hEC)细胞的多能性。
生化/生理作用
NU6140 是一种 CDK2 抑制剂,其选择性比其他 CDK 家族成员高 10-36 倍。 NU6140 在 G2-M 期诱导癌细胞凋亡和细胞周期停滞,并增强紫杉醇的细胞毒性作用。
已知 NU6140 下调 survivin 蛋白的表达,该蛋白具有抗凋亡活性,通常在癌细胞中过表达。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Assessment of the potential of CDK2 inhibitor NU6140 to influence the expression of pluripotency markers NANOG, OCT4, and SOX2 in 2102Ep and H9 cells.
Kallas A, et al.
International Journal of Cell Biology, 2014 (2014)
Marzia Pennati et al.
Molecular cancer therapeutics, 4(9), 1328-1337 (2005-09-20)
Cyclin-dependent kinases (CDK) play a crucial role in the control of the cell cycle. Aberrations in the control of cell cycle progression occur in the majority of human malignancies; hence, CDKs are promising targets for anticancer therapy. Here, we define