About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H15N3O
CAS号:
分子量:
241.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
推荐产品
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to light brown
溶解性
H2O: 5 mg/mL, clear
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=C(C1=CC2=NC=CN=C2C=C1)N3CCCCC3
InChI
1S/C14H15N3O/c18-14(17-8-2-1-3-9-17)11-4-5-12-13(10-11)16-7-6-15-12/h4-7,10H,1-3,8-9H2
InChI key
ANDGGVOPIJEHOF-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
CX516是AMPA受体的一种正变构调节剂,可抑制AMPA受体的失活。CX-516是一种益智的和安帕金药剂。
CX516是AMPA受体的一种正变构调节剂;认知增强剂。
其他说明
空气敏感
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3