Merck
SML1157
Sigma-Aldrich
Eact
≥98% (HPLC)
别名:
3,4,5-三甲氧基-N-(2-甲氧基乙基)-N-(4-苯基-2-噻唑基)-苯甲酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H24N2O5S
分子量:
428.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1)N(CCOC)C2=NC(C3=CC=CC=C3)=CS2
InChI
1S/C22H24N2O5S/c1-26-11-10-24(22-23-17(14-30-22)15-8-6-5-7-9-15)21(25)16-12-18(27-2)20(29-4)19(13-16)28-3/h5-9,12-14H,10-11H2,1-4H3
InChI 密鑰
ZUXNHFFVQWADJL-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
Eact可激活钙激活氯离子通道(CaCC)TMEM16A CaCC。 Eact可刺激唾液腺细胞和粘膜下气道上皮细胞的CaCC传导。 化合物Eact还可刺激人支气管组织粘膜下腺分泌和小鼠肠道平滑肌收缩。
在大鼠动脉心肌细胞中,Eact [3,4,5-三甲氧基-N-(2-甲氧基乙基)-N-(4-苯基-2-噻唑基)苯甲酰胺]可有助于激活氯化物电流并阻止培养的小鼠颗粒细胞中的雌二醇合成 。它是TMEM16A(跨膜成员16A)的一种小分子激活剂,可激活TRPV1(瞬态受体电位阳离子通道亚家族V成员1),并产生疼痛和瘙痒相关症状。Eact还可引发由DRG(背根神经节)神经元表达的内源性TRPV1。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Eact, a small molecule activator of TMEM16A, activates TRPV1 and elicits pain?and itch?related behaviours.
Liu S, et al.
British Journal of Pharmacology, 173(7), 1208-1218 (2016)