主要文件
SML0972
Sigma-Aldrich
ORM-10103
≥98% (HPLC)
别名:
2-[((3,4-二氢-2-苯基-2H-1-苯并吡喃-6-基)氧基] -5-硝基吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H16N2O4
分子量:
348.35
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to light brown
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
储存温度
room temp
SMILES字符串
[N+](=O)([O-])c1cnc(cc1)Oc2cc3c(cc2)OC(CC3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H16N2O4/c23-22(24)16-7-11-20(21-13-16)25-17-8-10-19-15(12-17)6-9-18(26-19)14-4-2-1-3-5-14/h1-5,7-8,10-13,18H,6,9H2
InChI key
GZONLGPIHCCJOI-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
ORM-10103 是 Na(+)/ Ca(2+)交换剂 NCX 的有效、特异性抑制剂。
ORM-10103 是 Na(+)/ Ca(2+)交换剂 NCX 的有效、特异性抑制剂。 化合物 ORM-10103 抑制向内和向外的 NCX 电流,IC50 分别为 780 nM 和 960 nM。 ORM-10103 阻断犬心脏组织的诱发性心律不齐。
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)