SML0783
Sauchinone
≥98% (HPLC)
别名:
(5aα,7α,8β,8aβ,14aS*,14bβ)-5a,6,7,8,8a,14b-Hexahydro-7,8-dimethyl-5H-benzo[kl]bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4′,5′-g]xanthen-5-one, (5aR,7R,8S,8aR,14aS,14bR)-5a,6,7,8,8a,14b-Hexahydro-7,8-dimethyl-5H-Benzo[kl]bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4′,5′-g]xanthen-5-one
About This Item
推荐产品
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
储存条件
desiccated
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=C(C=C1OCO2)[C@]3([H])C[C@@H](C)[C@H](C)[C@@]4([H])C5=CC6=C(OCO6)C=C5O[C@]12[C@]43[H]
InChI
1S/C20H20O6/c1-9-3-11-13(21)5-17-20(25-8-24-17)19(11)18(10(9)2)12-4-15-16(23-7-22-15)6-14(12)26-20/h4-6,9-11,18-19H,3,7-8H2,1-2H3/t9-,10+,11+,18+,19+,20+/m1/s1
InChI key
GMTJIWUFFXGFHH-WPAOEJHSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
特点和优势
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
商品
我们针对客户的研究需求,提供了许多一氧化氮合酶相关的产品。
We offer many products related to nitric oxide synthases for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research