product name
BPTES, ≥95% (HPLC)
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(CC1=CC=CC=C1)NC2=NN=C(S2)CCSCCC3=NN=C(NC(CC4=CC=CC=C4)=O)S3
InChI
1S/C24H24N6O2S3/c31-19(15-17-7-3-1-4-8-17)25-23-29-27-21(34-23)11-13-33-14-12-22-28-30-24(35-22)26-20(32)16-18-9-5-2-6-10-18/h1-10H,11-16H2,(H,25,29,31)(H,26,30,32)
InChI 密鑰
MDJIPXYRSZHCFS-UHFFFAOYSA-N
應用
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
谷氨酰胺是谷氨酸和GABA生物合成的常用前体。谷氨酰胺可以利用不同的谷氨酰胺载体在神经元和星形胶质细胞进行细胞内外转运。神经递质谷氨酸可以通过磷酸盐活化的谷氨酰胺酶的作用从谷氨酰胺合成。
Glutamine's role in neurotransmitter synthesis and transport highlights its importance in neuronal function and glutamate production.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research