Merck
SML0407
Sigma-Aldrich
ML 141
≥98% (HPLC)
别名:
4-[4,5-二氢-5-(4-甲氧苯基)-3-苯基-1H-吡唑-1-基]-苯磺酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H21N3O3S
CAS号:
分子量:
407.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL (warmed, clear solution)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
NS(C1=CC=C(C=C1)N2N=C(C3=CC=CC=C3)CC2C4=CC=C(OC)C=C4)(=O)=O
InChI
1S/C22H21N3O3S/c1-28-19-11-7-17(8-12-19)22-15-21(16-5-3-2-4-6-16)24-25(22)18-9-13-20(14-10-18)29(23,26)27/h2-14,22H,15H2,1H3,(H2,23,26,27)
InChI key
QBNZBMVRFYREHK-UHFFFAOYSA-N
应用
ML 141 已被用于:
  • 抑制人永生化牙龈上皮 (HIGE) 细胞中的 CDC42 gtp 酶
  • 作为 Rho 激酶的抑制剂研究小 Rho gtp 酶对外周细胞核定位的作用
  • 作为肌动蛋白调节因子抑制剂,确定哪些肌动蛋白调节因子和成核因子参与损伤线粒体周围 F-actin 笼的组装
  • 作为 ccdc42 的选择性、非竞争性抑制剂处理 CCD-1070Sk 细胞角色
生化/生理作用
141 是 Rho 家族 gtp 酶 cdc42 的强效、选择性抑制剂。
141 是 Rho 家族 gtp 酶 cdc42 的强效、选择性抑制剂。抑制酶活性的 IC 50 为 200 nM,对 Rho 家族成员 Rac、Ras 或 Rab 无活性。通过与神经 Wiskott-Aldrich 综合征蛋白 (N-WASP) 的直接结合,Cdc42 参与了肌动蛋白聚合的调控,随后可激活 Arp2/3 复合物。该复合物介导肌动蛋白聚合成分支网络,并调节重要功能包括细胞粘附、细胞骨架排列、吞噬作用和宿主-病原体相互作用、运动、迁移和膜蛋白运输。
特点和优势
《受体分类和信号转导》手册的 GTP 结合蛋白(低分子量) 页面有该化合物的介绍。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处
这种化合物是环核苷酸研究的特色产品。点击此处发现更多特色环核苷酸产品。在sigma.com/discover-bsm可了解更多关于生物活性小分子的其他研究领域。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Intracellular periodontal pathogen exploits recycling pathway to exit from infected cells
Takeuchi H, et al.
Cellular Microbiology, 18(7), 928-948 (2016)
Brennan D Gerlach et al.
Cell death and differentiation, 27(2), 525-539 (2019-06-22)
Inflammation-resolution is a protective response that is mediated by specialized pro-resolving mediators (SPMs). The clearance of dead cells or efferocytosis is a critical cellular program of inflammation-resolution. Impaired efferocytosis can lead to tissue damage in prevalent human diseases, like atherosclerosis.
Local arrangement of fibronectin by myofibroblasts governs peripheral nuclear positioning in muscle cells
Roman W, et al.
Developmental Cell, 46(1), 102-111 (2018)
Multiple routes of endocytic internalization of PDGFR beta contribute to PDGF-induced STAT3 signaling
Jastrzkebski K, et al.
Journal of Cell Science, 130(3), 577-589 (2017)
Myosin VI-dependent actin cages encapsulate parkin-positive damaged mitochondria
Kruppa AJ, et al.
Developmental Cell, 44(4), 484-499 (2018)
商品
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.