SML0191
Valganciclovir hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
别名:
2-[(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride hydrate, L-Valine, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl ester, monohydrochloride hydrate
About This Item
推荐产品
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to tan
溶解度
H2O: ≥8 mg/mL
起源
Roche
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O.Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCC(CO)OCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12
InChI
1S/C14H22N6O5.ClH.H2O/c1-7(2)9(15)13(23)24-4-8(3-21)25-6-20-5-17-10-11(20)18-14(16)19-12(10)22;;/h5,7-9,21H,3-4,6,15H2,1-2H3,(H3,16,18,19,22);1H;1H2/t8?,9-;;/m0../s1
InChI 密鑰
XASVRRIYQZVANH-AHBBCRTASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
特點和優勢
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.