化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
溶解度
DMSO: 1 mg/mL
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C=C(C(OC)=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H20O4/c1-10(12(15)16-2)8-6-4-3-5-7-9-11(13)14/h1,3-9H2,2H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
ZUNJWEGRDSXKIO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Natural product derived from fungal source
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3