Merck
SMB00328
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-Tyr-(β-D-Gal(Ac)4)-OH
≥95% (HPLC)
别名:
N-α-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl)-O-β-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)-L-tyrosine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C38H39NO14
分子量:
733.71
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥95% (HPLC)
表单
powder
官能团
Fmoc
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC([C@@H](NC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)CC4=CC=C(O[C@@H]5O[C@H](COC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]5OC(C)=O)C=C4)=O
InChI
1S/C38H39NO14/c1-20(40)47-19-32-33(49-21(2)41)34(50-22(3)42)35(51-23(4)43)37(53-32)52-25-15-13-24(14-16-25)17-31(36(44)45)39-38(46)48-18-30-28-11-7-5-9-26(28)27-10-6-8-12-29(27)30/h5-16,30-35,37H,17-19H2,1-4H3,(H,39,46)(H,44,45)/t31-,32?,33-,34-,35?,37+/m0/s1
InChI key
PSSMFCODGOWOEB-ROIKGVPBSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)