Merck
SMB00322
Sigma-Aldrich
巴豆苷
≥95% (HPLC)
别名:
巴豆苷, 2,3-二氢-2-氧代-腺苷, 9-(β-D-呋喃核糖基)异鸟嘌呤, 异鸟嘌呤核苷, 异鸟苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13N5O5
CAS号:
分子量:
283.24
UNSPSC代码:
12352205
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
方案
≥95% (HPLC)
表单
powder
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
−20°C
SMILES字符串
NC1=NC(NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)=O
InChI
1S/C10H13N5O5/c11-7-4-8(14-10(19)13-7)15(2-12-4)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI key
MIKUYHXYGGJMLM-UUOKFMHZSA-N
一般描述
巴豆苷或异鸟苷是一种天然存在的鸟苷活性异构体,存在于巴豆种子中。
生化/生理作用
巴豆苷或异鸟苷是一种天然存在的鸟苷活性异构体,存在于巴豆种子中,用于中药。 研究表明,它在降低兔和猫的血压方面的活性比腺苷高。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)