Merck
SMB00142
Sigma-Aldrich
Lamiidoside
≥90% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H32O14
CAS号:
分子量:
568.52
UNSPSC代码:
12352205
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
方案
≥90% (LC/MS-ELSD)
表单
solid
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
−20°C
SMILES字符串
COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]3[C@@](C)(O)[C@H](C[C@]13O)OC(=O)\C=C\c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C26H32O14/c1-25(34)16(39-17(29)8-5-12-3-6-13(28)7-4-12)9-26(35)14(22(33)36-2)11-37-24(21(25)26)40-23-20(32)19(31)18(30)15(10-27)38-23/h3-8,11,15-16,18-21,23-24,27-28,30-32,34-35H,9-10H2,1-2H3/b8-5+/t15-,16+,18-,19+,20-,21-,23+,24+,25+,26+/m1/s1
InChI key
NQXDDVZOWBZZHN-CRSYUQHVSA-N
一般描述
Natural product derived from plant source.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)