Merck
SMB00138
Sigma-Aldrich
Clusiacyclol A
≥95% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H24O4
分子量:
364.43
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1(C)C2CCC3(C)Oc4cc(O)c(c(O)c4C1C23)C(=O)c5ccccc5
InChI
1S/C23H24O4/c1-22(2)13-9-10-23(3)18(13)19(22)17-15(27-23)11-14(24)16(21(17)26)20(25)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13,18-19,24,26H,9-10H2,1-3H3
InChI 密鑰
BQIVXBUAUNSLAJ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3