Merck
SMB00120
Sigma-Aldrich
Acoric acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H24O4
CAS号:
分子量:
268.35
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
方案
≥95% (LC/MS-ELSD)
表单
solid
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(C)C(=O)[C@]1(CC[C@@H](C)C(=O)C1)[C@H](C)CC(O)=O
InChI
1S/C15H24O4/c1-9(2)14(19)15(11(4)7-13(17)18)6-5-10(3)12(16)8-15/h9-11H,5-8H2,1-4H3,(H,17,18)/t10-,11-,15+/m1/s1
InChI key
ZIOCYJNRYIRTQD-HFAKWTLXSA-N
一般描述
Natural product derived from plant source.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)