方案
≥95% (LC/MS-ELSD)
表单
solid
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
−20°C
SMILES字符串
COC(=O)c1cc(O)cc(O)c1C(=O)c2c(O)cc(C)cc2O
InChI
1S/C16H14O7/c1-7-3-10(18)14(11(19)4-7)15(21)13-9(16(22)23-2)5-8(17)6-12(13)20/h3-6,17-20H,1-2H3
InChI key
GIJDACMRFIMBET-UHFFFAOYSA-N
一般描述
Natural product derived from fungal source.
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持