主要文件
SIAL1490
Sigma-Aldrich
Sigma®血清移液管
capacity 50 mL, individually wrapped, paper/poly, sterile
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.22
物料
polystyrene
无菌性
sterile
特点
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.5 mL
individually wrapped paper/poly
包装
pack of 100 ea
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
刻度和精度测量范围
1-2 mL
长度
370 mm
容量
50 mL
颜色
purple color-coded stripe
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Sigma血清移液管的纸/塑料包装可通过推出或剥离技术轻松打开。由于其包装减少了静电粘附,它也是无菌细胞培养和/或组织培养应用的理想选择,特别是在戴乳胶手套时。
这些Sigma移液管是无菌的、独立包装的血清移液管,旨在为空泡细胞/组织培养技术提供最佳的条件。
  • 标注在纸包装上的颜色编码可实现对尺寸的轻松鉴别
  • 纸/塑料包装可实现完全的查看
  • 独特的颜色编码放大条纹可用于更加容易的弯月面观察
  • 无菌、经认证的无热原且无DNase-/RNase
  • ± 2%全体积的准确度
  • 批次号印刷在了每支移液管包装上
  • 经校准可轻易提供(TD-EX20ºC)它们的内含物
法律信息
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)