主要文件
SIAL0166
Sigma-Aldrich
Sigma®细胞培养皿
diam. × H 60 mm × 15 mm, tissue-culture treated, sterile, pack of 25 × 20 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.22
无菌性
sterile
包装
pack of 25 × 20 ea
直径× 高度
60 mm × 15 mm
表面积
21 cm2
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • 由光学透明的原聚苯乙烯制成
  • 已经过处理最适用于细胞粘附
  • 经伽玛射线灭菌并经无热原认证
  • 具有堆叠的珠子帮助操作
  • 盖子配有通风口,可提供稳定的气体交换
法律信息
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
将细胞放入冻存管后须立即储存在液氮储罐中。
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
查看所有结果