品質等級
100
200
產品線
MISSION®
濃度
≥1x109 VP/ml (via p24 assay)
技術
capture ELISA: 109 TU/mL using p24
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
当使用MISSION® TRC shRNA克隆进行实验时,选择适当对照品是您的实验设计的关键要素,以便准确解释敲低结果。 MISSION对照转导颗粒是监测转导效率的关键阳性对照。
想要查看更多应用数据、实验方案和载体图谱,请访问 sigma.com/shrna。
想要查看更多应用数据、实验方案和载体图谱,请访问 sigma.com/shrna。
成分
High titer controls are provided as 10 x 20 μl aliquots.
法律資訊
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TurboGFP is a trademark of Evrogen Co.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
其他客户在看
Oncotarget, 6(12), 10309-10319 (2015-04-15)
Chorein encoded by VPS13A (vacuolar protein sorting-associated protein 13A) is defective in chorea-acanthocytosis. Chorein fosters neuronal cell survival, cortical actin polymerization and cell stiffness. In view of its anti-apoptotic effect in neurons, we explored whether chorein is expressed in cancer